Läs mer
1-Klor-3-fluorbensen, 99 %
Produktkod. 11434474
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11434474 25 g 25g
11444474 100 g 100g
11454474 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11434474 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13123.14
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 625-98-9 | C6H4ClF | 130,55 g/mol
1-klor-3-fluorbensen används som medicin och flytande kristallintermediärer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden 1-klor-3-fluorbensen används som medicin och flytande kristallintermediärer
.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-98-9
Molekylformel C6H4ClF
Molekylvikt (g/mol) 130.55
MDL-nummer MFCD00000569
InChI-nyckel VZHJIJZEOCBKRA-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chlorofluorobenzene, 3-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-3-fluoro, m-fluorochlorobenzene, 3-fluorochlorobenzene, 1-fluoro-3-chlorobenzene, 1-chloro-3-fluoro-benzene, m-fluoro chlorobenzene, pubchem3419, 3-fluoro-chlorobenzene
PubChem CID 223087
IUPAC-namn 1-klor-3-fluorbensen
LEDER FC1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-3-fluorobenzene
Densitet 1.224
Kokpunkt 126 °C till 128 °C
Flampunkt 20 °C (68 °F)
Brytningsindex 1.494
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 2039303
Löslighetsinformation Inte blandbar i vatten.
Formel vikt 130.55
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.