Läs mer
1-klor-3-fluorbensen, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 16399727 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Kvantitet:
1 mL
Förpackningsstorlek:
1ml
Produktkod. 16399727
Brand: SPEX Certiprep S944
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Innehåller
Autosamplerflaska, NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Organisk standard tillverkad för GC, GC/MS, HPLC, LC/MS och annan analytisk instrumentering
AnalytCAS-nr.Koncentration
1-klor-3-fluorbensen625-98-91000 μg/ml
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-3-fluorobenzene
Förpackning 2 ml bärnstensfärgad glasampull
CAS 625-98-9, 67-56-1
CAS Min % 0.1, 99.9
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Molekylformel C6H4ClF
MDL-nummer MFCD00000569
För användning med (utrustning) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI-nyckel VZHJIJZEOCBKRA-UHFFFAOYSA-N
LEDER FC1=CC=CC(Cl)=C1
IUPAC-namn 1-klor-3-fluorbensen
Lösningsmedel eller matris Methanol-P and T
Molekylvikt (g/mol) 130.55
PubChem CID 223087
Kvantitet 1 mL
Show More Show Less
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning