Läs mer
1-Chloro-3-hydroxypropane, 98%, stabilized
Produktkod. 10580171 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10580171 100 g Glasflaska 100g
10560001 25 g Glasflaska 25g
10046203 500 g Glasflaska 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10580171 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109291000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 627-30-5 | C3H7ClO | 94.54 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 627-30-5
Molekylformel C3H7ClO
Molekylvikt (g/mol) 94.54
MDL-nummer MFCD00002943
InChI-nyckel LAMUXTNQCICZQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloro-1-propanol, 3-chloropropanol, 1-propanol, 3-chloro, 1-chloro-3-hydroxypropane, trimethylene chlorohydrin, 3-chloro-l-propanol, 3-chlorpropan-1-ol, 3-choro-1-propanol, 1-chloro-3-propanol, 3-chloropropanol-1
PubChem CID 12313
IUPAC-namn 3-klorpropan-1-ol
LEDER C(CO)CCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-3-hydroxypropane
Namnnotering Stabilized
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -20°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.1300g/mL, 1.13
Kokpunkt 160°C to 162°C
Flampunkt 75°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl(CH2)3OH
Brytningsindex 1.4440 to 1.446
Kvantitet 100 g
Beilstein 01, 356
Löslighetsinformation Solubility in water: 300g/L water (20°C). Other solubilities: reacts with water forming hcl
Stabilisator 0.1% Na2CO3
Viskositet 6 mPa.s (20°C)
Formel vikt 94.54
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chloro-3-hydroxypropane, stabilized
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.