Läs mer
1-klor-3-jodbensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 11310857
Change view
Kvantitet:
25 g
50 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11310857 50 g 50g
10673245 25 g 25g
10351615 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11310857 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer TL00516EE
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
Kemiska identifierare
CAS 625-99-0
Molekylformel C6H4ClI
Molekylvikt (g/mol) 238.45
MDL-nummer MFCD00001046
InChI-nyckel JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
PubChem CID 12269
IUPAC-namn 1-klor-3-jodbensen
LEDER ClC1=CC=CC(I)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-3-iodobenzene
Densitet 1.9200g/mL
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel ClC6H4I
Kvantitet 50 g
Formel vikt 238.45
Procent renhet 97%