Läs mer
1-Kloro-3-jodbensen, 98 %
Produktkod. 11483027
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11483027 25 g 25g
11473027 5 g 5g
11493027 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11483027 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15567.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-10-2026
CAS: 625-99-0 | C6H4ClI | 238,45 g/mol
1-klor-3-jodbensen används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-klor-3-jodbensen används som en farmaceutisk mellanprodukt
.
Löslighet Lösligt i
vatten 67,2 mg/L.
Noter
Ljuskänslig. Förvara svalt, torrt i en väl tillsluten behållare. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 625-99-0
Molekylformel C6H4ClI
Molekylvikt (g/mol) 238.45
MDL-nummer MFCD00001046
InChI-nyckel JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
PubChem CID 12269
IUPAC-namn 1-klor-3-jodbensen
LEDER ClC1=CC=CC(I)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-3-iodobenzene
Densitet 1.927
Kokpunkt 228 °C
Flampunkt 102 °C (96 °C)
Brytningsindex 1.631
Kvantitet 25 g
Beilstein 1904539
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Löslig i vatten 67,2 mg/L.
Formel vikt 238.46
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.