Läs mer
1-Chloro-3-iodobenzene, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 10147883 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackning:
Glass bottle
Unit Size:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Kvantitet Förpackning Unit Size
10147883 100 g Glass bottle 100g
10751881 5 g Glass bottle 5g
10124850 25 g Glass bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10147883 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 221911000
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 625-99-0
Molekylformel C6H4ClI
Molekylvikt (g/mol) 238.45
MDL-nummer MFCD00001046
InChI-nyckel JMLWXCJXOYDXRN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-chloroiodobenzene, m-chloroiodobenzene, benzene, 1-chloro-3-iodo, 3-iodochlorobenzene, 3-chloro-1-iodobenzene, 1-chloro-3-iodo-benzene, m-chlorophenyl iodide, m-iodochlorobenzene, metachloroiodobenzene, 3-chloro-iodobenzene
PubChem CID 12269
IUPAC-namn 1-chloro-3-iodobenzene
LEDER ClC1=CC=CC(I)=C1
Specifications
Kemiskt namn eller material 1-chloro-3-iodobenzene
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Färg Yellow
Densitet 1.9200g/mL
Kokpunkt 103.0°C to 104.0°C (15.0 mmHg)
Flampunkt 101°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 98%
Förpackning Glass bottle
Linjär formel ClC6H4I
Brytningsindex 1.6300 to 1.6320
Kvantitet 100 g
Beilstein 05, 220
Formel vikt 238.45
Procent renhet 98%
Fysisk form Liquid
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 1-Chloro-3-iodobenzene
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Hazard Statement
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.