Läs mer
1-Kloro-3-jodopropan, 98 %, stick. med koppar
Produktkod. 11485573
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11485573 500 g 500g
11465573 25 g 25g
11475573 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11485573 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13489.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 22-12-2026
CAS: 6940-76-7 | C3H6ClI | 204,435 g/mol
1-klor-3-jodpropan har använts i syntesen av N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoracetyl)pentyl]bensoyl]-L-glutaminsyra, en hämmare av fasylglycinGARamidas och t-transformatorglycinGARamidos aminoimidazolkarboxamidribonukleotidtransformylas (AICAR Tfase), intressant molekyl av protonsvamptyp kino[7,8-h]kinolin.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar 1-klor-3-jodpropan har använts
i syntesen av N-[4-[5-(2,4-diamino-6-oxo-1,6-dihydropyrimidin-5-yl)-2-(2,2,2-trifluoracetyl)pentyl]bensoyl]-L-glutaminsyra, en hämmare av T-faseribonamid-transforma-ribonamidas och GAR aminoimidazolkarboxamidribonukleotidtransformylas (AICAR Tfase), intressant molekyl av protonsvamptyp kino[7,8-h]kinolin.
Löslighet Svår att
blanda.
Anteckningar
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 6940-76-7
Molekylformel C3H6ClI
Molekylvikt (g/mol) 204.435
MDL-nummer MFCD00001096
InChI-nyckel SFOYQZYQTQDRIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym propane, 1-chloro-3-iodo, 3-chloropropyl iodide, trimethylene chloroiodide, 1-chloro-3-iodo-propane, 3-chloroiodopropane, 3-chloro-iodopropane, 1-chloro-3iodopropane, 1-choro-3-iodopropane, 3-chloro-l-iodopropane, 1-iodo-3-chloropropane
PubChem CID 81363
IUPAC-namn 1-klor-3-jodpropan
LEDER C(CCl)CI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-3-iodopropane
Namnnotering stabiliserad med koppar
Densitet 1.904
Kokpunkt 170 °C till 172 °C
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.5463
Kvantitet 500 g
Beilstein 1731115
Känslighet Ljuskänslig
Löslighetsinformation Svårt att blanda.
Formel vikt 204.44
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.