Läs mer
1-Klor-3-jodopropan, TRC
Produktkod. 30364195
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30364195 10 g
1 options
Produktkod. 30364195 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36861110G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-3-iodopropane
CAS 6940-76-7
Molekylformel C3H6ClI
Kvantitet 10 g
Synonym 1-Iodo-3-chloropropane, 3-Chloro-1-iodopropane, 3-Chloropropyl Iodide, 3-Iodo-1-chloropropane, 3-Iodopropyl Chloride, NSC 60189
InChI formel InChI=1S/C3H6ClI/c4-2-1-3-5/h1-3H2
LEDER ClCCCI
IUPAC-namn 1-kloro-3-jodopropan
Molekylvikt (g/mol) 204.44
Formel vikt 203.9203