Läs mer
1-Chloro-3-methoxypropane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-3-methoxypropane |
| CAS | 36215-07-3 |
| Molekylformel | C4H9ClO |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 3-Chloropropyl Methyl Ether, 3-Methoxypropyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H9ClO/c1-6-4-2-3-5/h2-4H2,1H3 |
| LEDER | COCCCCl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-3-methoxypropane |
| Molekylvikt (g/mol) | 108.57 |
| Formel vikt | 108.0342 |