Läs mer
1-Chloro-3-methyl-2-butene (>85%), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-3-methyl-2-butene |
| CAS | 503-60-6 |
| Molekylformel | C5H9Cl |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | 1,1-Dimethyl-3-chloro-1-propene, 2-Methyl-4-chloro-2-butene, 3,3-Dimethylallyl Chloride, 3-Methyl-1-chloro-2-butene, 3-Methyl-2-butenyl Chloride, 3-Methylcrotyl Chloride, 4-Chloro-2-methyl-2-butene, Isoprenyl Chloride, Prenyl Chloride, γ,γ-Dimethylallyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9Cl/c1-5(2)3-4-6/h3H,4H2,1-2H3 |
| LEDER | CC(=CCCl)C |
| IUPAC-namn | 1-chloro-3-methylbut-2-ene |
| Molekylvikt (g/mol) | 104.58 |
| Formel vikt | 104.0393 |