Läs mer
1-klor-3-metyl-2-buten, 95 %, stab. med kaliumkarbonat, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11457867
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11457867 50 g 50g
11447867 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11457867 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A16545.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 503-60-6 | C5H9Cl | 104.577 g/mol
1-klor-3-metyl-2-buten används vid syntes av geraniol. Det används också som ett alkyleringsmedel och som ett reagens i hyperforin. Vidare används det som ett antibiotikum för att hämma tillväxten av tumörceller.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-klor-3-metyl-2-buten används vid syntes av geraniol. Det används också som ett alkyleringsmedel och som ett reagens i hyperforin. Vidare används det som ett antibiotikum för att hämma tillväxten av tumörceller.
Löslighet
Blandbar med kloroform, aceton, dietyleter och alkohol. Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka syror. Förvara på en sval plats.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 503-60-6
Molekylformel C5H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 104.577
MDL-nummer MFCD00000982
InChI-nyckel JKXQKGNGJVZKFA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-3-methyl-2-butene, prenyl chloride, 2-butene, 1-chloro-3-methyl, 3,3-dimethylallyl chloride, 3-methyl-2-butenyl chloride, 3-methylcrotyl chloride, unii-kmt7v9llbr, gamma,gamma-dimethylallyl chloride, kmt7v9llbr, .gamma.,.gamma.-dimethylallyl chloride
PubChem CID 10429
IUPAC-namn 1-klor-3-metylbut-2-en
LEDER CC(=CCCl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-3-methyl-2-butene
Namnnotering stabilized with potassium carbonate
Densitet 0.928
Kokpunkt 107°C to 109°C
Flampunkt 13°C (56°F)
Linjär formel (CH3)2C=CHCH2Cl
Brytningsindex 1.449
Kvantitet 50 g
UN-nummer UN1993
Löslighetsinformation Miscible with chloroform,acetone,diethyl ether and alcohol. Immiscible with water.
Formel vikt 104.57
Procent renhet 95%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.