Läs mer
1-Kloro-3-metylbutan, 98 %
Produktkod. 11397736
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11397736 10 g 10g
11307746 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11397736 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L11371.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 107-84-6 | C5H11Cl | 106,593 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 107-84-6
Molekylformel C5H11Cl
Molekylvikt (g/mol) 106.593
MDL-nummer MFCD00013693
InChI-nyckel CZHLPWNZCJEPJB-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoamyl chloride, butane, 1-chloro-3-methyl, 3-methylbutyl chloride, isopentyl chloride, 4-chloro-2-methylbutane, 1-chloro-3,3-dimethylpropane, unii-87d3zl9f7a, isoamylchlorid, acmc-2098xt, 1-chloro-3-methyl-butane
PubChem CID 7893
IUPAC-namn 1-klor-3-metylbutan
LEDER CC(C)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-3-methylbutane
Smältpunkt -104°C
Kokpunkt 99°C to 100°C
Flampunkt 16°C (60°F)
Kvantitet 10 g
UN-nummer UN1107
Beilstein 1730988
Merck Index 14,5116
Formel vikt 106.6
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.