Läs mer
1-Chloro-3-nitrobenzene, 98%
Produktkod. 11465397
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11465397 250 g 250g
11455397 50 g 50g
11445397 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11465397 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B23423.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 121-73-3 | C6H4ClNO2 | 157.55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 121-73-3
Molekylformel C6H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.55
MDL-nummer MFCD00007202
InChI-nyckel KMAQZIILEGKYQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym m-chloronitrobenzene, 3-nitrochlorobenzene, 3-chloronitrobenzene, m-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-3-nitro, chloro-m-nitrobenzene, 3-chloro-1-nitrobenzene, metachloronitrobenzene, 1-chloronitrobenzene, 1-nitro-3-chlorobenzene
PubChem CID 8489
ChEBI CHEBI:82420
IUPAC-namn 1-klor-3-nitrobensen
LEDER [O-][N+](=O)C1=CC=CC(Cl)=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-3-nitrobenzene
Smältpunkt 43°C to 47°C
Densitet 1.34
Kokpunkt 235°C to 236°C
Flampunkt 124°C (255°F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1578
Beilstein 1907947
Merck Index 14,2151
Formel vikt 157.56
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.