Läs mer
1-Chloro-3-phenylpropane, Mikromol™
Beskrivning
1-Chloro-3-phenylpropane
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-3-phenylpropane |
| CAS | 104-52-9 |
| Analyt- eller komponentnamn | 1-Chloro-3-phenylpropane |
| Frakt skick | Room Temperature |
| Molekylformel | C9 H11 Cl |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 9001 |
| Synonym | Alverine Citrate Imp. A (EP), Alverine Imp. A (EP), 1-Chloro-3-phenylpropane, Alverine Citrate Impurity A, Alverine Impurity A |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11Cl/c10-8-4-7-9-5-2-1-3-6-9/h1-3,5-6H,4,7-8H2 |
| LEDER | ClCCCc1ccccc1 |
| IUPAC-namn | 3-chloropropylbenzene |
| Visa mer |