missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Chloro-4-(2,2,2-trichloroethyl)benzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-4-(2,2,2-trichloroethyl)benzene |
| CAS | 3883-14-5 |
| Molekylformel | C8H6Cl4 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H6Cl4/c9-7-3-1-6(2-4-7)5-8(10,11)12/h1-4H,5H2 |
| LEDER | Clc1ccc(CC(Cl)(Cl)Cl)cc1 |
| IUPAC-namn | 1-chloro-4-(2,2,2-trichloroethyl)benzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.95 |
| Formel vikt | 241.9224 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?