Läs mer
1-Chloro-4-(3,4-dimethylphenyl)phthalazine, 96%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15438555
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
Produktkod. 15438555
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H33635.MD
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 129842-38-2
Molekylformel C16H13ClN2
Molekylvikt (g/mol) 268.744
MDL-nummer MFCD03001385
InChI-nyckel GYYXXMBDNZTEND-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-4-3,4-dimethylphenyl phthalazine, 1-chloro-4-3,4-dimethylphenyl-phthalazine
PubChem CID 6401338
IUPAC-namn 1-chloro-4-(3,4-dimethylphenyl)phthalazine
LEDER CC1=C(C=C(C=C1)C2=NN=C(C3=CC=CC=C32)Cl)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-4-(3,4-dimethylphenyl)phthalazine
Smältpunkt 151°C to 153°C
Kvantitet 250 mg
Formel vikt 268.75
Procent renhet 96%