Läs mer
1-klor-4-(3-jodpropoxi)bensen, 97 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10099321
Change view
Kvantitet:
1 g
10 g
Förpackning:
Bärnstensfärgad glasflaska
Förpackningsstorlek:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10099321 1 g Bärnstensfärgad glasflaska 1g
10039301 10 g Bärnstensfärgad glasflaska 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10099321 Leverantör Thermo Scientific Maybridge Leverantörsnummer RH01447DA
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Kemiska identifierare
CAS 119795-57-2
Molekylformel C9H10ClIO
Molekylvikt (g/mol) 296.532
MDL-nummer MFCD01764552
InChI-nyckel HVVWUBWHLIPSCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-4-3-iodopropoxy benzene, 3-4-chlorophenoxy propyl iodide, benzene,1-chloro-4-3-iodopropoxy, acmc-1c0gn, 1-4-chlorophenoxy-3-iodopropane
PubChem CID 2794890
IUPAC-namn 1-klor-4-(3-jodpropoxi)bensen
LEDER C1=CC(=CC=C1OCCCI)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-chloro-4-(3-iodopropoxy)benzene
CAS Min % 97.0
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Bärnstensfärgad glasflaska
Linjär formel ClC6H4OCH2CH2CH2I
Kvantitet 1 g
Formel vikt 296.53
Procent renhet 97%