Läs mer
1-Chloro-4-(chlorophenylmethyl)benzene, TRC
Produktkod. 30007487
Change view
Kvantitet:
5 g
Produktkod. Kvantitet
30007487 5 g
1 options
Produktkod. 30007487 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3648555G
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 134-83-8
Molekylformel C13 H10 Cl2
Molekylvikt (g/mol) 237.12
Synonym Chloro(p-chlorophenyl)phenylmethane, 1-Chloro-4-(chloro(phenyl)methyl)benzene, 4-Chlorobenzhydryl Chloride, Chloro(p-chlorophenyl)phenylmethane, NSC 49126, p-Chlorobenzhydryl Chloride
IUPAC-namn 1-chloro-4-[chloro(phenyl)methyl]benzene
LEDER ClC(c1ccccc1)c2ccc(Cl)cc2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-4-(chlorophenylmethyl)benzene
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C13H10Cl2/c14-12-8-6-11(7-9-12)13(15)10-4-2-1-3-5-10/h1-9,13H
Formel vikt 236.016