Läs mer
1-Chloro-4-ethylbenzene, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11302107
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11302107 5 g 5g
11312107 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11302107 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L07931.06
Request Bulk or Custom Format
1-klor-4-etylbensen används i färg& beläggningsindustrin, gummiindustrin, vattenrening.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Applikationer
1-klor-4-etylbensen används inom färg- och beläggningsindustrin, gummiindustrin, vattenbehandling.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 622-98-0
Molekylformel C8H9Cl
Molekylvikt (g/mol) 140.61
MDL-nummer MFCD00040855
InChI-nyckel GPOFSFLJOIAMSA-UHFFFAOYSA-N
Synonym benzene, 1-chloro-4-ethyl, p-chloroethylbenzene, 4-chloroethylbenzene, 4-ethylchlorobenzene, acmc-20aovw, p-chlorophenyl ethane, 4-chloro ethylbenzene, 1-ethyl-4-chlorobenzene, 4-chloro-1-ethylbenzene, 1-chloro-4-ethyl benzene
PubChem CID 69330
IUPAC-namn 1-klor-4-etylbensen
LEDER CCC1=CC=C(C=C1)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-4-ethylbenzene
Densitet 1.03
Kvantitet 5 g
Odör Aromatic
Brytningsindex 1.5175
Beilstein 1099335
Kokpunkt 184°C to 185°C
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 140.61
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.