Läs mer
1-Klor-4-fluorbensen, 98 %
Produktkod. 10703783 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 mL
25 mL
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25ml
5ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10703783 5 mL Glasflaska 5ml
15700839 25 mL Glasflaska 25ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10703783 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 208200050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-07-2026
CAS: 352-33-0 | C6H4ClF | 130,55 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 352-33-0
Molekylformel C6H4ClF
Molekylvikt (g/mol) 130.55
MDL-nummer MFCD00000603
InChI-nyckel RJCGZNCCVKIBHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorofluorobenzene, p-fluorochlorobenzene, 4-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-4-fluoro, 1-fluoro-4-chlorobenzene, 1-chloro-4-fluoro-benzene, 4-fluorochlorobenzene, 1,4-fluorochlorobenzene, p-chloro-fluorobenzene, pubchem3420
PubChem CID 9604
IUPAC-namn 1-klor-4-fluorbensen
LEDER FC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-4-fluorobenzene
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt -21.5°C
Färg Färglös till gul
Densitet 1.2260g/mL, 1.226
Kokpunkt 129°C to 130°C
Flampunkt 29°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4F
Brytningsindex 1.4940 to 1.496
Kvantitet 5 mL
Beilstein 05, 201
Formel vikt 130.55
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chloro-4-fluorobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Brandfarlig vätska Kategorija 3
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H226-Brandfarlig vätska och ånga.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.