Läs mer
1-Klor-4-fluorbensen, 98 %
Produktkod. 11444664
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11444664 25 g 25g
11454664 100 g 100g
11464664 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11444664 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13690.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 21-07-2026
CAS: 352-33-0 | C6H4ClF | 130,55 g/mol
1-klor-4-fluorbensen används som primära och sekundära mellanprodukter, organisk syntes. Och det används också för att framställa (4'-fluoro-bifenyl-4-yl)-metyleter genom att använda reagenser NaH, Ni (OAc)2, 2,2 '-bipyridyl, KI och lösningsmedel bensen, tetrahydrofuran vid en temperatur av 63 °C.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-klor-4-fluorbensen används som primära och sekundära mellanprodukter, organisk syntes. Och det används också för att förbereda (4′ -fluor-bifenyl-4-yl)-metyleter genom att använda reagens NaH, Ni (OAc)2, 2,2′ -bipyridyl, KI och lösningsmedel bensen, tetrahydrofuran vid en temperatur av °63 C.
Löslighet
Svår att blanda.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 352-33-0
Molekylformel C6H4ClF
Molekylvikt (g/mol) 130.55
MDL-nummer MFCD00000603
InChI-nyckel RJCGZNCCVKIBHO-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-chlorofluorobenzene, p-fluorochlorobenzene, 4-chlorofluorobenzene, benzene, 1-chloro-4-fluoro, 1-fluoro-4-chlorobenzene, 1-chloro-4-fluoro-benzene, 4-fluorochlorobenzene, 1,4-fluorochlorobenzene, p-chloro-fluorobenzene, pubchem3420
PubChem CID 9604
IUPAC-namn 1-klor-4-fluorbensen
LEDER FC1=CC=C(Cl)C=C1
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-4-fluorobenzene
Smältpunkt -22°C
Densitet 1.228
Kokpunkt 129°C to 130°C
Flampunkt 29°C (84°F)
Brytningsindex 1.495
Kvantitet 25 g
UN-nummer UN1993
Beilstein 1904542
Löslighetsinformation Difficult to mix.
Formel vikt 130.55
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.