Läs mer
1-klor-4-hydroxiisokinolin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10432044 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet unitSize
10432044 1 g 1g
1 options
Produktkod. 10432044 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 399780010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3336-43-4 | C9H6ClNO | 179.60 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
CAS 3336-43-4
Smältpunkt 195°C to 197°C
Analysprocentintervall 96% min. (HPLC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C9H6ClNO
MDL-nummer MFCD03425941
Kvantitet 1 g
Synonym 1-chloro-4-hydroxyisoquinoline, 4-isoquinolinol, 1-chloro, pubchem18457, 1-chloroisoquinoline-4-ol, 1-chloro-isoquinolin-4-ol, 4-isoquinolinol,1-chloro, 1-chloro-4-hydroxy isoquinoline, 1-chloro-4-hydroxyisoquinoline 97
InChI-nyckel JEVLGPVFFYUBRI-UHFFFAOYSA-N
LEDER OC1=CN=C(Cl)C2=CC=CC=C12
IUPAC-namn 1-klorisokinolin-4-ol
Molekylvikt (g/mol) 179.60
PubChem CID 4281882
Formel vikt 179.61
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chloro-4-hydroxyisoquinoline
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.