Läs mer
1-Kloro-4-jodbensen, 99 %
Produktkod. 10724861 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10724861 25 g Glasflaska 25g
10204720 100 g Glasflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10724861 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 146480250
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 637-87-6 | C6H4ClI | 238,46 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-87-6
Molekylformel C6H4ClI
Molekylvikt (g/mol) 238.46
MDL-nummer MFCD00001053
InChI-nyckel GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroiodobenzene, p-chloroiodobenzene, 4-iodochlorobenzene, p-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-iodo, 1-chloro-4-iodo-benzene, p-chlorjodbenzol, 4-chloro iodobenzene, 4-chloro-iodobenzene, 4-iodo-chlorobenzene
PubChem CID 12510
IUPAC-namn 1-klor-4-jodbensen
LEDER C1=CC(=CC=C1Cl)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-4-iodobenzene
Namnnotering 99%
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 52 °C till 55 °C
Färg Vit till Beige
Kokpunkt 226 °C till 227 °C
Flampunkt 108 °C
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 98,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel ClC6H4I
Kvantitet 25 g
Beilstein 05, 221
Formel vikt 238.46
Procent renhet 99%
Fysisk form Kristallint pulver eller kristaller
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • 1-Chloro-4-iodobenzene
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Specifik organtoxicitet Kategorija 3
Faroangivelser
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
  • H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
  • H315-Irriterar huden.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.