Läs mer
1-Kloro-4-jodbensen, 99 %
Produktkod. 11425533
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425533 500 g 500g
11405533 25 g 25g
11415533 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425533 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A13459.36
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 637-87-6 | C6H4ClI | 238,452 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 637-87-6
Molekylformel C6H4ClI
Molekylvikt (g/mol) 238.452
MDL-nummer MFCD00001053
InChI-nyckel GWQSENYKCGJTRI-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloroiodobenzene, p-chloroiodobenzene, 4-iodochlorobenzene, p-iodochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-iodo, 1-chloro-4-iodo-benzene, p-chlorjodbenzol, 4-chloro iodobenzene, 4-chloro-iodobenzene, 4-iodo-chlorobenzene
PubChem CID 12510
IUPAC-namn 1-klor-4-jodbensen
LEDER C1=CC(=CC=C1Cl)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-4-iodobenzene
Smältpunkt 52 °C till 56 °C
Kokpunkt 226 °C till 227 °C
Flampunkt 108 °C (226 °F)
Kvantitet 500 g
Beilstein 1634414
Känslighet Ljuskänslig
Formel vikt 238.46
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.