Läs mer
1-Klor-4-jodobutan, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-4-iodobutane |
| CAS | 10297-05-9 |
| Molekylformel | C4H8ClI |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 1-Chloro-4-iodobutane, 1-Iodo-4-chlorobutane, 4-Chloro-1-iodobutane |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8ClI/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2 |
| LEDER | ClCCCCI |
| IUPAC-namn | 1-klor-4-jodobutan |
| Molekylvikt (g/mol) | 218.46 |
| Formel vikt | 217.94 |