Läs mer
1-Klor-4-jodobutan, TRC
Produktkod. 30351483
Change view
Kvantitet:
25 g
Produktkod. Kvantitet
30351483 25 g
1 options
Produktkod. 30351483 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC58556225G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-4-iodobutane
CAS 10297-05-9
Molekylformel C4H8ClI
Kvantitet 25 g
Synonym 1-Chloro-4-iodobutane, 1-Iodo-4-chlorobutane, 4-Chloro-1-iodobutane
InChI formel InChI=1S/C4H8ClI/c5-3-1-2-4-6/h1-4H2
LEDER ClCCCCI
IUPAC-namn 1-klor-4-jodobutan
Molekylvikt (g/mol) 218.46
Formel vikt 217.94