Läs mer
1-Chloro-4-methoxybutane, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-4-methoxybutane |
| CAS | 17913-18-7 |
| Molekylformel | C5H11ClO |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1-Chloro-4-methoxybutane, 4-Chlorobutyl Methyl Ether, 4-Methoxy-1-chlorobutane, 4-Methoxybutyl Chloride, Methyl 4-chlorobutyl Ether, NSC 83550, delta-Chlorobutyl Methyl Ether |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11ClO/c1-7-5-3-2-4-6/h2-5H2,1H3 |
| LEDER | COCCCCCl |
| IUPAC-namn | 1-chloro-4-methoxybutane |
| Molekylvikt (g/mol) | 122.59 |
| Formel vikt | 122.0498 |