missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Chloro-4-methylphthalazine, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-4-methylphthalazine |
| CAS | 19064-68-7 |
| Molekylformel | C9 H7 Cl N2 |
| Kvantitet | 25 mg |
| Synonym | 1-Chloro-4-Methyl-Phthalazine |
| InChI formel | InChI=1S/C9H7ClN2/c1-6-7-4-2-3-5-8(7)9(10)12-11-6/h2-5H,1H3 |
| LEDER | Cc1nnc(Cl)c2ccccc12 |
| IUPAC-namn | 1-chloro-4-methylphthalazine |
| Molekylvikt (g/mol) | 178.62 |
| Formel vikt | 178.0298 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?