Läs mer
1-Chloro-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzene, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-4-(methylsulfonyl)-2-nitrobenzene |
| CAS | 97-07-4 |
| Molekylformel | C7H6ClNO4S |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 2-Chloro-5-(methylsulfonyl)-1-nitrobenzene, 3-Nitro-4-chlorophenyl Methyl sulfone, 4-(Methylsulfonyl)-2-nitrochlorobenzene, 4-Chloro-3-nitrophenyl Methyl Sulfone, NSC 25818 |
| InChI formel | InChI=1S/C7H6ClNO4S/c1-14(12,13)5-2-3-6(8)7(4-5)9(10)11/h2-4H,1H3 |
| LEDER | CS(=O)(=O)C1=CC(=C(C=C1)Cl)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC-namn | 1-chloro-4-methylsulfonyl-2-nitrobenzene |
| Molekylvikt (g/mol) | 235.64 |
| Formel vikt | 234.9706 |