Läs mer
1-Klor-4-nitrobensen, 98+%
Beskrivning
1-klor-4-nitrobensen är en viktig mellanprodukt som används vid framställning av 2,4-dinitroklorbensen och 3,4-diklornitrobensen. Det används som råmaterial vid framställning av 4-nitrodifenylamin, 4-kloraninlin och (4-[(4-aminobensen)sulfonyl]anilin). Det fungerar som en vanlig antioxidant, som finns i gummi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
1-klor-4-nitrobensen är en viktig mellanprodukt som används vid framställning av 2,4-dinitroklorbensen och 3,4-diklornitrobensen. Det används som råmaterial vid framställning av 4-nitrodifenylamin, 4-kloraninlin och (4-[(4-aminobensen)sulfonyl]anilin). Det fungerar som en vanlig antioxidant, som finns i gummi.
Löslighet
Löslig i kokande het etanol, eter, toluen, aceton, organiska lösningsmedel och koldisulfid. Svårlösligt i kall alkohol. Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-4-nitrobenzene |
| Smältpunkt | 82 °C till 86 °C |
| Densitet | 1.515 |
| Kokpunkt | 238 °C till 242 °C |
| Flampunkt | 127 °C (260 °F) |
| Kvantitet | 1000 g |
| UN-nummer | UN1578 |
| Beilstein | 508691 |
| Merck Index | 14,2151 |
| Löslighetsinformation | Löslig i kokheta etanol, eter, toluen, aceton, organiska lösningsmedel och koldisulfid. Sparsamt löslig i kall alkohol. Olöslig i vatten. |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- 1-Chloro-4-nitrobenzene
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 3
- FARA FÖR SKADLIGA LÅNGTIDSEFFEKTER (FÖR VATTENMILJÖN) Kategori: kronisk 2
- Cancerogenitet Kategorija 2
- Mutagenitet i könsceller Kategorija 2
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H301-Giftigt vid förtäring.
- H311-Giftigt vid hudkontakt.
- H331-Giftigt vid inandning.
- H341-Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
- H351-Misstänks kunna orsaka cancer.
- H373-Kan orsaka organskador.
- H411-Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P310-VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P311-Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
- MIXTURE LIST-Contain: 1-Chloro-4-nitrobenzene
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.