Läs mer
1-Klor-4-nitrobensen, 98+%
Produktkod. 11479150
Change view
Kvantitet:
250 g
1000 g
5000 g
Förpackningsstorlek:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11479150 250 g 250g
11459150 1000 g 1000g
11469150 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11479150 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A15396.30
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 100-00-5 | C6H4ClNO2 | 157,553 g/mol
1-klor-4-nitrobensen är en viktig mellanprodukt som används vid framställning av 2,4-dinitroklorbensen och 3,4-diklornitrobensen. Det används som råmaterial vid framställning av 4-nitrodifenylamin, 4-kloraninlin och (4-[(4-aminobensen)sulfonyl]anilin). Det fungerar som en vanlig antioxidant, som finns i gummi.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-klor-4-nitrobensen är en viktig mellanprodukt som används vid framställning av 2,4-dinitroklorbensen och 3,4-diklornitrobensen. Det används som råmaterial vid framställning av 4-nitrodifenylamin, 4-kloraninlin och (4-[(4-aminobensen)sulfonyl]anilin). Det fungerar som en vanlig antioxidant, som finns i gummi.
Löslighet
Löslig i kokande het etanol, eter, toluen, aceton, organiska lösningsmedel och koldisulfid. Svårlösligt i kall alkohol. Olösligt i vatten.
Noter
Inkompatibel med starka oxidationsmedel och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 100-00-5
Molekylformel C6H4ClNO2
Molekylvikt (g/mol) 157.553
MDL-nummer MFCD00007285
InChI-nyckel CZGCEKJOLUNIFY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-chloronitrobenzene, p-chloronitrobenzene, p-nitrochlorobenzene, benzene, 1-chloro-4-nitro, 4-nitrochlorobenzene, pncb, 4-chloro-1-nitrobenzene, p-nitrophenyl chloride, p-nitrochlorobenzol, p-nitroclorobenzene
PubChem CID 7474
ChEBI CHEBI:34399
IUPAC-namn 1-klor-4-nitrobensen
LEDER C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-4-nitrobenzene
Smältpunkt 82 °C till 86 °C
Densitet 1.515
Kokpunkt 238 °C till 242 °C
Flampunkt 127 °C (260 °F)
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1578
Beilstein 508691
Merck Index 14,2151
Löslighetsinformation Löslig i kokheta etanol, eter, toluen, aceton, organiska lösningsmedel och koldisulfid. Sparsamt löslig i kall alkohol. Olöslig i vatten.
Formel vikt 157.56
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.