Läs mer
1-Klor-4-fenylftalazin, 96 %
Produktkod. 15485917
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15485917 5 g 5g
15495917 250 mg 250mg
15475917 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15485917 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H33125.06
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-11-2026
CAS: 10132-01-1 | C14H9ClN2 | 240,69 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 10132-01-1
Molekylformel C14H9ClN2
Molekylvikt (g/mol) 240.69
MDL-nummer MFCD00524786
InChI-nyckel WJJDLSHYLZRFDD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloro-4-phenyl-phthalazine, phthalazine,1-chloro-4-phenyl, 4-chloro-1-phenylphthalazine
PubChem CID 272109
IUPAC-namn 1-klor-4-fenylftalazin
LEDER C1=CC=C(C=C1)C2=NN=C(C3=CC=CC=C32)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-4-phenylphthalazine
Smältpunkt 158 °C till 159 °C
Kvantitet 5 g
Formel vikt 240.69
Procent renhet 96%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.