Läs mer
1-Kloro-4-propoxi-9H-tioxanten-9-on, TRC
Produktkod. 30010993
Change view
Kvantitet:
250 mg
500 mg
2.5 g
Förpackningsstorlek:
2.5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30010993 2.5 g 2.5g
30005565 500 mg -
30012644 250 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30010993 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC4248382.5G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 142770-42-1
Molekylformel C16 H13 Cl O2 S
Molekylvikt (g/mol) 304.79
Synonym 1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthen-9-one, 1-Chloro-4-propoxy-9H-thioxanthone, 1-Chloro-4-propoxythioxanthone, CPTX, Kayacure CPTX, Quantacure CPTX, Runtecure 1108, Speedcure CPTX
IUPAC-namn 1-kloro-4-propoxytioxanten-9-ett
LEDER CCCOc1ccc(Cl)c2C(=O)c3ccccc3Sc12
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-4-propoxythioxanthone
Kvantitet 2.5 g
InChI formel InChI=1S/C16H13ClO2S/c1-2-9-19-12-8-7-11(17)14-15(18)10-5-3-4-6-13(10)20-16(12)14/h3-8H,2,9H2,1H3
Formel vikt 304.0325