Läs mer
1-klor-5-jodpentan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11311597
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11311597 10 g 10g
11321597 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11311597 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L04469.09
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 60274-60-4 | C5H10ClI | 232.489 g/mol
1-klor-5-jodpentan används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
1-klor-5-jodpentan används som en farmaceutisk mellanprodukt.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda med vatten.
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel. Den är känslig för ljus.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 60274-60-4
Molekylformel C5H10ClI
Molekylvikt (g/mol) 232.489
MDL-nummer MFCD00039416
InChI-nyckel GUUHKOCYWBEGGX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 108914
IUPAC-namn 1-klor-5-jodpentan
LEDER C(CCCl)CCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-5-iodopentane
Densitet 1.663
Kokpunkt 75 °C till 77 °C (4 mmHg)
Flampunkt >110 °C (230 °F)
Brytningsindex 1.5305
Kvantitet 10 g
Beilstein 1732342
Känslighet Ljuskänslig
Synonym pentane, 1-chloro-5-iodo, pentamethylene chloroiodide, 5-chloropentyl iodide, 5-iodopentyl chloride, l-chloro-5-iodopentane, 1-iodo-5-chloropentane, 1-chloro-5-iodo-pentane, pentane,1-chloro-5-iodo, acmc-1b36d, 1-chloro-5-iodopentane
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda med vatten.
Formel vikt 232.5
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.