Läs mer
1-Chloro-5-isoquinolinesulfonic Acid, TRC
Produktkod. 30352971
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30352971 250 mg
1 options
Produktkod. 30352971 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC367450250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-5-isoquinolinesulfonic Acid
CAS 105627-80-3
Molekylformel C9 H6 Cl N O3 S
Kvantitet 250 mg
InChI formel InChI=1S/C9H6ClNO3S/c10-9-7-2-1-3-8(15(12,13)14)6(7)4-5-11-9/h1-5H,(H,12,13,14)
LEDER OS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)nccc12
IUPAC-namn 1-chloroisoquinoline-5-sulfonic acid
Molekylvikt (g/mol) 243.67
Formel vikt 242.9757