Läs mer
1-Chloro-5-isoquinolinesulfonic Acid, TRC
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-5-isoquinolinesulfonic Acid |
| CAS | 105627-80-3 |
| Molekylformel | C9 H6 Cl N O3 S |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H6ClNO3S/c10-9-7-2-1-3-8(15(12,13)14)6(7)4-5-11-9/h1-5H,(H,12,13,14) |
| LEDER | OS(=O)(=O)c1cccc2c(Cl)nccc12 |
| IUPAC-namn | 1-chloroisoquinoline-5-sulfonic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 243.67 |
| Formel vikt | 242.9757 |