Läs mer
1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne, 97%
Produktkod. 15440158
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15440158 5 g 5g
15450158 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15440158 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer H53393.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 77113-48-5 | C8H15ClSi | 174.74 g/mol
1-klor-5-trimetylsilyl-4-pentyn används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-klor-5-trimetylsilyl-4-pentyn används som en organisk kemisk syntesintermediär.
Anmärkningar
Stabil under rekommenderade lagringsförhållanden. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 77113-48-5
Molekylformel C8H15ClSi
Molekylvikt (g/mol) 174.74
MDL-nummer MFCD00671353
InChI-nyckel UPVHIBLXQNNITH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-chloro-1-pentynyl trimethylsilane, 1-chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne, silane, 5-chloro-1-pentynyl trimethyl, acmc-1bffc, 5-chloro-1-trimethylsilylpent-1-yne, 5-chloropent-1-ynyl trimethyl silane, 5-chloropent-1-yn-1-yl trimethylsilane, silane, 5-chloro-1-pentyn-1-yl trimethyl
PubChem CID 2757942
LEDER C[Si](C)(C)C#CCCCCl
Specifikationer
Kokpunkt 75°C to 77°C (21mmHg)
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-5-trimethylsilyl-4-pentyne
Kvantitet 5 g
Linjär formel Cl(CH2)3C≡CSi(CH3)3
Flampunkt 65°C (149°F)
IUPAC-namn (5-klorpent-l-yn-l-yl)trimetylsilan
Formel vikt 174.75
Procent renhet 97%
Brytningsindex 1.456
Densitet 0.977
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.