Läs mer
1-Chloro-6,6-dimethyl-2-heptene-4-yne (E:Z mixture), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-6,6-dimethyl-2-heptene-4-yne (80:20 E:Z) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H13Cl/c1-9(2,3)7-5-4-6-8-10/h4,6H,8H2,1-3H3 |
| Formel vikt | 156.0706 |
| Procent renhet | >95% |