Läs mer
1-Kloro-6-hydroxyhexan, 95 %
Produktkod. 10112760 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
10112760 25 g 25g
10010900 100 g 100g
10761424 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10112760 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 109280250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-08-2026
CAS: 2009-83-8 | C6H13ClO | 136,62 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2009-83-8
Molekylformel C6H13ClO
Molekylvikt (g/mol) 136.62
MDL-nummer MFCD00002984
InChI-nyckel JNTPTNNCGDAGEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-chloro-1-hexanol, 6-chlorohexanol, 1-chloro-6-hydroxyhexane, 1-hexanol, 6-chloro, hexamethylene chlorohydrin, 1-chloro-6-hexanol, omega-chlorohexanol, unii-t2hit6n5uf, 6-chloro-hexanol, t2hit6n5uf
PubChem CID 74828
IUPAC-namn 6-klorhexan-1-ol
LEDER C(CCCCl)CCO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-chloro-6-hydroxyhexane
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Färg Färglös till gul
Densitet 1.0300g/mL, 1.03
Kokpunkt 108.0°C to 112.0°C (14.0 mmHg)
Flampunkt 98°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 94% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Linjär formel Cl(CH2)6OH
Brytningsindex 1.4547 to 1.4567
Kvantitet 25 g
Formel vikt 136.62
Procent renhet 95%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.