Läs mer
1-Chloro-6-iodohexane, 97%
Produktkod. 11381847
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11381847 10 g 10g
11391847 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11381847 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05198.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 34683-73-3 | C6H12ClI | 246.516 g/mol
1-klor-6-jodhexan används som: Farmaceutiska mellanprodukter.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
1-klor-6-jodhexan används som: Farmaceutiska mellanprodukter.
Löslighet Ej blandbar i vatten
.
Anteckningar
Förvaras vid -20 °C. Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Inkompatibla material är Starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34683-73-3
Molekylformel C6H12ClI
Molekylvikt (g/mol) 246.516
MDL-nummer MFCD00039417
InChI-nyckel QTJHNJCILMMRIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym hexane, 1-chloro-6-iodo, hexamethylene chloroiodide, 6-chlorohexyl iodide, acmc-20aovr, 6-chloro-1-iodohexane, 1-iodo-6-chloro hexane, 1-chloro-6-iodohexane, 1-chloro-6-iodohexane, stab. with copper chip, stabilized with copper chip
PubChem CID 118713
IUPAC-namn 1-klor-6-jodhexan
LEDER C(CCCI)CCCl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-6-iodohexane
Brytningsindex 1.525
Kvantitet 10 g
Beilstein 1732408
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Not miscible in water.
Formel vikt 246.52
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.