Läs mer
1-Chloro-6-iodohexane, TRC
Produktkod. 30353610
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30353610 1 g
30367688 5 g
30359499 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30353610 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3700651G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34683-73-3
Molekylformel C6H12ClI
Molekylvikt (g/mol) 246.52
Synonym 1-Iodo-6-chlorohexane
IUPAC-namn 1-chloro-6-iodohexane
LEDER ClCCCCCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-6-iodohexane
Kvantitet 1 g
InChI formel InChI=1S/C6H12ClI/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Formel vikt 245.9672