Läs mer
1-Klor-6-jodohexan, TRC
Produktkod. 30367688
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30367688 5 g
30353610 1 g
30359499 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30367688 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC3700655G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 34683-73-3
Molekylformel C6H12ClI
Molekylvikt (g/mol) 246.52
Synonym 1-Iodo-6-chlorohexane
IUPAC-namn 1-kloro-6-jodohexan
LEDER ClCCCCCCI
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloro-6-iodohexane
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H12ClI/c7-5-3-1-2-4-6-8/h1-6H2
Formel vikt 245.9672