missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Chloro Dihydro Dutasteride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro Dihydro Dutasteride |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H31ClF6N2O2/c1-24-10-9-16-14(4-8-21-25(16,2)20(28)12-22(37)36-21)15(24)6-7-18(24)23(38)35-19-11-13(26(29,30)31)3-5-17(19)27(32,33)34/h3,5,11,14-16,18,20-21H,4,6-10,12H2,1-2H3,(H,35,38)(H,36,37)/t14-,15-,16-,18+,20-,21+,24-,25-/m0/s1 |
| Formel vikt | 564.1978 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?