Läs mer
1-kloro-n,N-2-trimetylpropenylamin (>90 %), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine |
| CAS | 26189-59-3 |
| Molekylformel | C6H12ClN |
| Kvantitet | 2.5 g |
| Synonym | 1-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propen-1-amine, (1-Chloro-2-methylprop-1-en-1-yl)dimethylamine, (1-Chloro-2-methylpropenyl)dimethylamine, 1-Chloro-1-(dimethylamino)-2-methylpropene, 1-Chloro-N,N,2-trimethyl-1-propenylamine, 1-Chloro-N,N,2-trimethylprop-1-en-1-amine, 1-Chloro-N,N-2-trimethylpropenylamine, 1-Chloro-N,N-dimethyl-2-methyl-1-propenylamine, 1-Chloro-N,N-dimethyl-2-methylprop-1-en-1-amine, Ghosez's reagent, N-(1-Chloro-2-methylprop-1-enyl)-N,N-dimethylamine |
| InChI formel | InChI=1S/C6H12ClN/c1-5(2)6(7)8(3)4/h1-4H3 |
| LEDER | CN(C)C(=C(C)C)Cl |
| IUPAC-namn | 1-kloro-N,N,2-trimetylprop-1-en-1-amin |
| Molekylvikt (g/mol) | 133.62 |
| Formel vikt | 133.0658 |