Läs mer
1-Chloroacetyl-2-[[(2-benzoyl-4-chlorophenyl)(2-chloroacetyl)amino]methylene]hydrazide, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloroacetyl-2-[((2-benzoyl-4-chlorophenyl)(2-chloroacetyl)amino)methylene]hydrazide |
| Kvantitet | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H14Cl3N3O3/c19-9-16(25)23-22-11-24(17(26)10-20)15-7-6-13(21)8-14(15)18(27)12-4-2-1-3-5-12/h1-8,11H,9-10H2,(H,23,25)/b22-11+ |
| Formel vikt | 425.0101 |