Läs mer
1-(Kloroacetyl)-2-(trifluoracetyl)hydrazin, TRC
Produktkod. 30354344
Change view
Kvantitet:
10 g
Produktkod. Kvantitet
30354344 10 g
1 options
Produktkod. 30354344 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC36382010G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-(Chloroacetyl)-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
CAS 762240-99-3
Molekylformel C4 H4 Cl F3 N2 O2
Kvantitet 10 g
Synonym Acetic acid, 2,2,2-trifluoro-, 2-(2-chloroacetyl)hydrazide (ACI), 2,2,2-Trifluoroacetic acid 2-(2-chloroacetyl)hydrazide (ACI), Acetic acid, trifluoro-, 2-(chloroacetyl)hydrazide (9CI), 1-(Chloroacetyl)-2-(trifluoroacetyl)hydrazine
InChI formel InChI=1S/C4H4ClF3N2O2/c5-1-2(11)9-10-3(12)4(6,7)8/h1H2,(H,9,11)(H,10,12)
LEDER FC(F)(F)C(=O)NNC(=O)CCl
IUPAC-namn N'-(2-kloroacetyl)-2,2,2-trifluoracetohydrazid
Molekylvikt (g/mol) 204.54
Formel vikt 203.9913