Läs mer
1 – Kloradamantan, 98 %
Produktkod. 15431077
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15431077 100 g 100g
11307108 5 g 5g
11397098 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15431077 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 015169.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-12-2026
CAS: 935-56-8 | C10H15Cl | 170,68 g/mol
Det används i vissa torretsningsmasker och polymerformuleringar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 935-56-8
Molekylformel C10H15Cl
Molekylvikt (g/mol) 170.68
MDL-nummer MFCD00075627
InChI-nyckel OZNXTQSXSHODFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-adamantyl chloride, adamantyl chloride, 3-chloroadamantane, adamantane, 1-chloro, tricyclo 3.3.1.13,7 decane, 1-chloro, 1-chlorotricyclo 3.3.1.13,7 decane, 3r,5s,7s-1-chloroadamantane, 1-chlorotricyclo 3.3.1.1∼3,7∼ decane
PubChem CID 64154
IUPAC-namn 1-kloradamatan
LEDER ClC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloroadamantane
Smältpunkt 165 °C
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Dåligt lösligt i vatten. Löslig i kolväten. Men de är lätt lösliga i opolära organiska lösningsmedel.
Formel vikt 170.68
Procent renhet 98%
Fysisk form Kristallin
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.