missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
1-Chloroadamantane-d15, CDN
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 1-Chloroadamantane-D15 |
| CAS | 352431-55-1 |
| Molekylformel | C10 D15 Cl |
| Kvantitet | 0.01 g |
| Synonym | Tricyclo[3.3.1.13,7 ]decane-1,2,2,3,4,4,5,6,6,8,8,9,9,10,10-d15, 7-chloro- (9 CI), -Chlorotricyclo[3.3.1.13,7 ]decane-1,2,2,3,4,4,5,6,6,8,8,9,9,10,10-d15, 1-Adamantyl-d15 chloride, 1-Chloroadamantane-d15, 1-Chloroadamantane-D15, 1-Chlorotricyclo[3.3.1.13,7 ]decane-d15 |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H15Cl/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9 H,1-6H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5D2,6D2,7 D,8 D,9 D |
| LEDER | [2 H]C1([2 H])C2([2 H])C([2 H])([2 H])C3([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])C([2 H])([2 H])C(Cl)(C3([2 H])[2 H])C2([2 H])[2 H] |
| IUPAC-namn | 1-chloro-2,2,3,4,4,5,6,6,7,8,8,9,9,10,10-pentadecadeuterioadamantane |
| Molekylvikt (g/mol) | 185.7715 |
| Formel vikt | 185.1804 g/mol |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?