Läs mer
1-Kloroadamantan, TRC
Produktkod. 30360962
Change view
Kvantitet:
250 mg
Produktkod. Kvantitet
30360962 250 mg
1 options
Produktkod. 30360962 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCC363890250MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloroadamantane
CAS 935-56-8
Molekylformel C10 H15 Cl
Kvantitet 250 mg
Synonym Amantadine Related Compound A
InChI formel InChI=1S/C10H15Cl/c11-10-4-7-1-8(5-10)3-9(2-7)6-10/h7-9H,1-6H2
LEDER ClC12CC3CC(CC(C3)C1)C2
IUPAC-namn 1-kloroadamantan
Molekylvikt (g/mol) 170.68
Formel vikt 170.0862