Läs mer
1-kloroantrakinon, 98 %, Thermo Scientific™
Produktkod. 10122470 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
Förpackningsstorlek:
5g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10122470 5 g 5g
1 options
Produktkod. 10122470 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 108600050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 31-03-2027
Kemiska identifierare
CAS 82-44-0
MDL-nummer MFCD00001189
InChI-nyckel BOCJQSFSGAZAPQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1-chloroanthraquinone, 1-chloro anthraquinone, anthraquinone, 1-chloro, 1-chloro-9,10-anthraquinone, 9,10-anthracenedione, 1-chloro, 1-chloranthrachinon, 1-chloranthrachinon czech, alpha-chloroanthraquinone, alpha-monochloroanthraquinone, unii-96s5sqv15v
PubChem CID 6709
IUPAC-namn 1-klorantracen-9,10-dion
LEDER C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=CC=C3)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material 1-Chloroanthraquinone
Namnnotering 98%
CAS Min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smältpunkt 157 °C till 162 °C
Färg Gult
Infrarött spektrum Autentisk
Analysprocentintervall 97,5 % min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C14H7ClO2
Kvantitet 5 g
Beilstein 07,787
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig
Molekylvikt (g/mol) 242.66
Formel vikt 242.66
Procent renhet 98%
Fysisk form Chunks och/eller Powder
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.